Läs mer
Vanadium(V) oxide, 99.6+%
Produktkod. 10753591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10753591 250 g Glasflaska 250g
10584464 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206422500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-62-1
Molekylformel O5V2
Molekylvikt (g/mol) 181.88
MDL-nummer MFCD00011457
InChI-nyckel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-namn dioxovanadiooxi(dioxo)vanadin
LEDER O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1750.0°C
Kemiskt namn eller material Vanadium(V) oxide
Smältpunkt 690.0°C
Namnnotering 99.6+%
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.60% min
Linjär formel V2O5
Merck Index 15, 10107
Löslighetsinformation Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
Formel vikt 181.88
Procent renhet ≥99.6%
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.35, 3.3500g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.