Läs mer
Vanadium(V) oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7059330
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11460710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044424.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vakuumavsättning
Vanadin(V)oxid används i vakuumdeposition, katalysatorer för omvandling av toluen till bensonitril eller propen till akrylnitril, som detektormaterial i bolometrar och mikrobolometermatriser för värmeavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-62-1
Molekylformel O5V2
Molekylvikt (g/mol) 181.88
MDL-nummer MFCD00011457
InChI-nyckel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-namn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
LEDER O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1750°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Vanadium (V) oxide
Smältpunkt 690°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN2862
Merck Index 14,9921
Löslighetsinformation Soluble in water(8g/L).
Formel vikt 181.88
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 3.357 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.