Läs mer
Vanadium(V) Oxide, TRC
Produktkod. 30005879
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30005879 10 g
1 options
Produktkod. 30005879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV96536010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(V) oxide
CAS 1314-62-1
Kvantitet 10 g
Molekylformel O5 V2
Synonym Vanadium oxide (V2O5), C.I. 77938, Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Red vanadium, VT 1, VT 1 (colorant), Vanadia, Vanadic anhydride, Vanadium oxide, Vanadium oxide (V4O10), Vanadium oxide (VO2.5), Vanadium pentoxide, Vanadium(V) oxide
InChI formel InChI=1S/5O.2V
LEDER O=[V](=O)O[V](=O)=O
IUPAC-namn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Molekylvikt (g/mol) 181.88
Formel vikt 181.863