Läs mer
Vanadium(V) trichloride oxide, V+5 28.5% min
Produktkod. 11364919
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364919 500 g 500g
11354919 10 g 10g
11344919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 081118.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-18-6 | Cl3OV | 173.29 g/mol
Vanadin(V)trikloridoxid används som katalysator i olefinpolymerisationsreaktioner, speciellt för framställning av eten-propengummi. Det används också för att syntetisera organovanadiumföreningar och som betningsmedel vid färgning. Det fungerar som en prekursor för att framställa vanadinpentoxid, vanadyldiklorid och dioxovanadiummonoklorid. Vidare fungerar det som ett reagens och ett starkt oxidationsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-18-6
Molekylformel Cl3OV
Molekylvikt (g/mol) 173.29
MDL-nummer MFCD00011459
InChI-nyckel WMZFXRASJAIALG-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadyl trichloride, trichlorooxovanadium, vanadium v trichloride oxide, trichlorooxovanadium oxide, vanadium v oxytrichloride, trichlorooxo vanadium, vanadium, trichlorooxo-, t-4, vanadium, trichlorooxo, vanadium oxide trichloride, vanadium trichloride oxide
PubChem CID 24410
IUPAC-namn oxovanadium;trihydroklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].O=[V+5]
Specifikationer
Kokpunkt 126°C to 127°C
Kemiskt namn eller material Vanadium (V) trichloride oxide
Smältpunkt -77°C
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2443
Merck Index 14,9927
Löslighetsinformation Miscible with benzene,dichloromethane and hexane.
Formel vikt 173.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) V+5 28.5% min
Odör Chlorine-like
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.829 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.