Läs mer
Vanadium(V) triisopropoxide oxide, 96%
Produktkod. 11443830
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
500g
5g
Produktkod. 11443830
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089798.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5588-84-1
Molekylformel C9H24O4V
Molekylvikt (g/mol) 247.23
MDL-nummer MFCD00015017
InChI-nyckel JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n
PubChem CID 79702
IUPAC-namn oxovanadium;propan-2-ol
LEDER O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Specifikationer
Kokpunkt 81°C to 83°C (2mmHg)
Kemiskt namn eller material Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Smältpunkt -12°C
Färg Orange-Yellow
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 g
Linjär formel VO[CHO(CH3)2]3
UN-nummer UN1993
Flampunkt 45°C (113°F)
Löslighetsinformation Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Formel vikt 242.2
Procent renhet 96%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.04 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Vanadium(V) triisopropoxide oxide