Läs mer
Vanadiumtråd, 0,075 mm (0,003 tum) diameter, 99,8 % (metallbas)
Produktkod. 11359578
Change view
Kvantitet:
1 m
5 m
Förpackningsstorlek:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359578 5 m 5m
11349578 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044108.G5
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-62-2
Molekylformel V
Molekylvikt (g/mol) 50.94
MDL-nummer MFCD00011453
InChI-nyckel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-namn vanadin
LEDER [V]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium wire
Namnnotering 0,075 mm (0,003 tum) i diameter.
Kvantitet 5 m
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,03 g/m
Form Tråd
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.