Läs mer
Vanadyl(IV) acetyllacetonat, 99 %
Produktkod. 10163880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10163880 50 g Glasflaska 50g
10338340 250 g Glasflaska 250g
10444795 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10163880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199590500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.37 SEK
    552.65 SEK / 50g
    Save 62.72 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3153-26-2
Molekylformel C10H14O5V
Molekylvikt (g/mol) 265.16
MDL-nummer MFCD00000032
InChI-nyckel JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC-namn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;vanadin(2+);hydrat
LEDER O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadyl(IV) acetylacetonate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 256,0 °C till 259,0 °C
Färg Blågrön till grön
Flampunkt 79 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Kvantitet 50 g
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar. Andra lösligheter: lösliga i metanol (6,4 g/100 ml), etanol, eter, kloroform, aceton, dioxan, bensen (0,9 g/100 m, l), pyridin
Formel vikt 265.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.