Läs mer
Melford Vancomycin HCl
Produktkod. 30018921
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018921 5 g
30018919 1 g
30018920 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018921 Leverantör Melford Leverantörsnummer V065005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vankomycinhydroklorid är ett mycket använt antibiotikum som tillhör glykopeptidklassen av antibiotika.
Vankomycinhydroklorid är ett mycket använt antibiotikum som tillhör glykopeptidklassen av antibiotika.
Det är främst effektivt mot grampositiva bakterier, inklusive meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och vankomycinresistenta enterokocker (VRE).
Inom området mikrobiologi och forskning används Vancomycin Hydrochloride som ett selektivt medel i odlingsmedier. Det tillsätts till tillväxtmedier för att hämma tillväxten av grampositiva bakterier och selektivt tillåta tillväxten av gramnegativa bakterier eller andra mikroorganismer. Denna egenskap gör den till ett värdefullt verktyg för isolering och identifiering av bakterier i laboratoriemiljöer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Kvantitet 5 g
Molekylformel C66H75Cl2N9O24-HCl