Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vankomycinhydroklorid,> 900 mikrogram/mg
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Vancomycinhydroklorid är ett glykopeptidantibiotikum och antiviralt medel från Streptomyces orientalis
- Det visar antibiotisk aktivitet mot meticillinresistenta (β -laktamresistenta) Stafylokocker bakteriestammar
- Vankomycinhydroklorid hämmar bakteriell mukopeptidsyntes
Användningsområden
- Vankomycinhydroklorid visar potent aktivitet mot grampositiva bakterier
- Det har i studier visat sig vara mycket effektivt mot meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) in vitro och in vivo
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vancomycin hydrochloride |
| Typ | Vancomycin hydroklorid |
| Fysisk form | Pulver |
| pH | 2,5 till 4,5 (5 % soln.) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Vatten | Max 5%. |
| Färg | Tan till vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 50 g/L. Andra lösligheter: måttligt löslig i utspädd metanol, olöslig i högre alkoholer, aceton och eter |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Vancomycin hydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.