Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vankomycinhydroklorid,> 900 mikrogram/mg
Produktkod. 11956911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11956911 5 g Glasflaska 5g
10379350 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956911 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 296990050
 Begränsad artikel
I lager
Vankomycinhydroklorid (> 900 mikrogram/mg), CAS # 1404-93-9, är ett antibiotikum från Streptomyces orientalis, som visar antibakteriell aktivitet mot meticillinresistenta (β -laktamresistenta) Stafylokocker bakteriestammar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Vancomycinhydroklorid är ett glykopeptidantibiotikum och antiviralt medel från Streptomyces orientalis
  • Det visar antibiotisk aktivitet mot meticillinresistenta (β -laktamresistenta) Stafylokocker bakteriestammar
  • Vankomycinhydroklorid hämmar bakteriell mukopeptidsyntes
Användningsområden
  • Vankomycinhydroklorid visar potent aktivitet mot grampositiva bakterier
  • Det har i studier visat sig vara mycket effektivt mot meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) in vitro och in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1404-93-9
Molekylformel C66H76Cl3N9O24
Molekylvikt (g/mol) 1485.72
MDL-nummer MFCD03613611,MFCD03613611
InChI-nyckel LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
IUPAC-namn 48-({3-[(4-amino-5-hydroxi-4,6-dimetyloxan-2-yl)oxi]-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl}oxi)-22-(karbamoylmetyl)-5,15-diklor-2,18,32,35,37-[4-hydroxi-amido-metyl-12-(4-hydroxi-amino-metyl)-9 -20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoktacyklo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹7.1⁸,¹².1²³. .0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadekaen-40-karboxylsyra sur hydroklorid
LEDER Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vancomycin hydrochloride
Typ Vancomycin hydroklorid
Fysisk form Pulver
pH 2,5 till 4,5 (5 % soln.)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Vatten Max 5%.
Färg Tan till vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L. Andra lösligheter: måttligt löslig i utspädd metanol, olöslig i högre alkoholer, aceton och eter
Formel vikt 1485.73
Procent renhet ≥80,0 % (vankomycin B) (HPLC), 9,0 % (individuella föroreningar) max, över 900 μg/mg (styrka, på vattenfritt ämne)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vancomycin hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.