Läs mer
Vankomycinhydroklorid, Fisher BioReagents
Produktkod. 10014257
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10014257 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10014257 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29581
 Begränsad artikel
I lager
Hämmar bildningen av peptidoglykanpolymerer i bakteriecellväggen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vancomycin Hydrochloride
Typ Vancomycin hydroklorid
Fysisk form Pulver/fast
CAS 1404-93-9
pH 2,5 till 4,5
Källa Streptomyces orientalis
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Potens > 900 U/mg
Vatten <10.0%
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Molekylformel C66H76Cl3N9O24
MDL-nummer MFCD03613611,MFCD03613611
Merck Index 15, 10116
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: svag
InChI-nyckel LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
LEDER Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
IUPAC-namn 48-({3-[(4-amino-5-hydroxi-4,6-dimetyloxan-2-yl)oxi]-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl}oxi)-22-(karbamoylmetyl)-5,15-diklor-2,18,32,35,37-[4-hydroxi-amido-metyl-12-(4-hydroxi-amino-metyl)-9 -20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoktacyklo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹7.1⁸,¹².1²³. .0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadekaen-40-karboxylsyra sur hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 1485.72
PubChem CID 124080918
Formel vikt 1485.73
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vancomycin hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.