Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vankomycinhydroklorid, Molecular Biology Grade
Beskrivning
Hämmar bakteriell mukopeptidsyntes.Vancomycinhydroklorid används som ett antiviralt och antibakteriellt medel. binder till bakteriecellväggen. Den uppvisar potent aktivitet mot grampositiva bakterier och är mycket effektiv mot MRSA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Vancomycinhydroklorid är ett glykopetidantibiotikum som förhindrar cellväggssyntes
- Ursprungligen framställd från bakteriestammen Streptomyces Orientalis
- Vancomycin binder till D-alanyl-D-alaninmotiv i cellväggsprekursorer och leder till celldöd
- Den är aktiv mot vissa penicillinresistenta bakterier
Tillämpning
- Vancomycinhydroklorid är avsett för användning inom infektionsforskning och för antibiotikaresistenstestning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vancomycin hydrochloride |
| Typ | Vancomycin hydroklorid |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Beilstein | 3704657 |
| Merck Index | 149929 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten; Lätt löslig i metanol, etanol och dimetylsulfoxid. |
| Formel vikt | 1485.73 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.