Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vankomycinhydroklorid, Molecular Biology Grade
Produktkod. 15495089
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15495089 5 g
15485089 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495089 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62790.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4029.00 SEK
    3286.65 SEK / 5g
    Save 742.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Vancomycinhydroklorid (vancomycin HCl, CAS # 1404-93-9) är hydrokloridsaltet i bakteriedödande ämnet vankomycin. | CAS: 1404-93-9 | C66H76Cl3N9O24 | 1485,72 g/mol
Hämmar bakteriell mukopeptidsyntes.Vancomycinhydroklorid används som ett antiviralt och antibakteriellt medel. binder till bakteriecellväggen. Den uppvisar potent aktivitet mot grampositiva bakterier och är mycket effektiv mot MRSA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Vankomycinhydroklorid är ett glykopeptidantibiotikum som förhindrar cellväggssyntes
  • Ursprungligen erhållen från bakteriestammen Streptomyces Orientalis
  • Vankomycin binder till D-alanyl-D-alanin-motiv i cellväggsprekursorer och leder till celldöd
  • Det är aktivt mot vissa penicillinresistenta bakterier
Ansökan
  • Vankomycinhydroklorid är avsedd att användas vid forskning om infektioner och för testning av antibiotikaresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1404-93-9
Molekylformel C66H76Cl3N9O24
Molekylvikt (g/mol) 1485.72
MDL-nummer MFCD03613611,MFCD03613611
InChI-nyckel LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
IUPAC-namn 48-({3-[(4-amino-5-hydroxi-4,6-dimetyloxan-2-yl)oxi]-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl}oxi)-22-(karbamoylmetyl)-5,15-diklor-2,18,32,35,37-[4-hydroxi-amido-metyl-12-(4-hydroxi-amino-metyl)-9 -20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoktacyklo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹7.1⁸,¹².1²³. .0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadekaen-40-karboxylsyra sur hydroklorid
LEDER Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vancomycin hydrochloride
Typ Vancomycin hydroklorid
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Beilstein 3704657
Merck Index 149929
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Lätt löslig i metanol, etanol och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 1485.73
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.