Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vancomycin Hydrochloride |
| Typ | Vancomycin Hydrochloride |
| CAS | 123409-00-7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Molekylformel | C66H257Cl2N9O24 |
| InChI-nyckel | ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | azan;N-[1-[4-[4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-3-fenoxifenyl]etyl]acetamid;myrsyra;metan;pentadekahydrat;dihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 1632.721 |
| PubChem CID | 44134997 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Vancomycin Hydrochloride
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: vancomycin hydrochloride