Läs mer
Vankomycinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455492 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11455492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02195540.1
Indicerat för behandling av allvarliga infektioner orsakade av meticillinresistenta stammar. Vankomycinhydroklorid, MP Biomedicals är ett glykopeptidantibiotikum som blockerar bakteriell cellväggsbiosyntes på nivån av peptidoglykanbiosyntes. Det är det
Vankomycin, från Streptomyces orientalis, blockerar bakteriell cellväggsbiosyntes genom att hämma inkorporering av terminala D-alanyl-D-alaningrupper av NAM/NAG-peptiderna. Det förändrar också bakteriecellsmembranpermeabilitet och RNA-syntes. Det är allmänt studerat hos cancerpatienter.
Vancomycin är effektivt mot grampositiva bakterier. Det är endast indicerat för behandling av allvarliga, livshotande infektioner som inte svarar på andra mindre giftiga antibiotika. Det används i synnerhet för att behandla infektioner orsakade av känsliga stammar av meticillinresistenta (β -laktamresistenta) stafylokocker. Det ska inte användas för att behandla meticillinkänsliga Staphylococcus aureus, eftersom det är sämre än penicilliner som nafcillin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Pulver
CAS 123409-00-7
pH 2.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Källa Streptomyces orientalis
Potens ca. 1000μg/mg
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C66H257Cl2N9O24
Löslighetsinformation Soluble in water (>100 mg/mL). Moderately soluble in dilute methanol. Insoluble in acetone, alcohols, and ether.
InChI-nyckel ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl
IUPAC-namn azan;N-[1-[4-[4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-3-fenoxifenyl]etyl]acetamid;myrsyra;metan;pentadekahydrat;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 1632.721
PubChem CID 44134997
Formel vikt 1485.7
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vancomycin Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).