Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
Produktkod. p-7214490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 16594404
Brand: Thermo Scientific Chemicals 464332500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 443913-73-3
Molekylformel C22H24BrFN4O2
Molekylvikt (g/mol) 475.36
InChI-nyckel UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn N-(4-brom-2-fluorfenyl)-6-metoxi-7-[(1-metylpiperidin-4-yl)metoxi]kinazolin-4-amin
LEDER COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vandetanib
Smältpunkt 240.0°C to 243.0°C
Löslighet Soluble in methanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 475.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.