Läs mer
Testo™ Vane Anemometer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Termisk anemometer |
| Noggrannhet | ±0,5 m/sek. |
| Mått (L x B x H) | 490 x 37 x 36 mm |
| För användning med (applikation) | Mätning av inomhusluftens hastighet, Mätning i ventilationskanaler |
| Temperatur (metrisk) | -20 till +70 °C |