Läs mer
Testo™ Vane Anemometer
Produktkod. 11381314
Change view
Hastighet:
0,4 till 20 m/s.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
11381314 0,4 till 20 m/s. Varje
1 options
Produktkod. 11381314 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 4101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1544.43 SEK
    1302.00 SEK / Paket med 1
    Save 242.43 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Specifikationer
Typ Vane Anemometer
Noggrannhet ±0,5 m/sek.
Mått (L x B x H) 133 x 46 x 25 mm
För användning med (applikation) Mäter luftflöde och lufttemperatur
Temperatur (engelska) 14 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) -10 °C till +50 °C
Hastighet 0,4 till 20 m/s.