Läs mer
Testo™ Vane Anemometer med fuktmätning
Mått (L x B x H):
133 x 46 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vane Anemometer |
| Noggrannhet | ±0,5 m/sek. |
| Mått (L x B x H) | 133 x 46 x 25 mm |
| För användning med (applikation) | Mäter luftflöde, lufttemperatur och luftfuktighet |
| Temperatur (metrisk) | -20 till +70 °C |