Läs mer
Vanillsyra, 98 %
Produktkod. 11459972
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459972 100 g 100g
11449972 25 g 25g
11469972 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459972 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12074.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-34-6 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Vaniljsyra används som smakämne i livsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av vanillin från ferulsyra. Vidare används det i vin och vinäger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Vaniljsyra används som smakämne i livsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av vanillin från ferulsyra. Vidare används det i vin och vinäger.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol och
eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-34-6
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00002551
InChI-nyckel WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
PubChem CID 8468
ChEBI CHEBI:30816
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillic acid
Smältpunkt 210 °C till 218 °C
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 2208364
Merck Index 14,9931
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och eter.
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanillic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanillic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.