Läs mer
Vanillic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479126 100 mg
1 options
Produktkod. 16479126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0708
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MedChemExpress Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillic acid
Fysisk form Solid
CAS 121-34-6
Färg Tan
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97.0%