Läs mer
Vanillic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanillic Acid |
| CAS | 121-34-6 |
| Smältpunkt | 208°C to 210°C |
| Kvantitet | 50 g |
| MDL-nummer | MFCD00002551 |
| Synonym | Vanillic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid, Vanillic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |