Läs mer
Vanillin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322929
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322929 1 ml
1 options
Produktkod. 30322929 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17900580AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillin
CAS 121-33-5
Analyt- eller komponentnamn Vanillin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
LEDER COc1cc(C=O)ccc1O
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-metoxibinasaldehyd
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152,0473 g/mol