Läs mer
Vanillin-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanillin (13C6) |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1 |
| Formel vikt | 158.0675 |