Läs mer
Vanillin 4-O-b-D-Glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glucovanillin |
| CAS | 494-08-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H18 O8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Avenein, Glucovanillin, Vanillin Glucoside, Vanillin β-D-Glucopyranoside, Vanillin-4-O-β-D-Glucopyranoside, Vanillin-O-β-D-glucopyranoside, Vanilloside |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O8/c1-20-9-4-7(5-15)2-3-8(9)21-14-13(19)12(18)11(17)10(6-16)22-14/h2-5,10-14,16-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc(C=O)ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.29 |
| Visa mer |