Läs mer
Vanillin, 99%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498371 500 g 500g
11488371 100 g 100g
11408381 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215218890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 SEK
    1998.02 SEK / 500g
    Save 101.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 121-33-5
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-nyckel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillin
Färg Vitt
Densitet 1.056g/mL
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 152.1
Fysisk form Kristallint pulver