Läs mer
Vanillin, 99 %
Beskrivning
Vanillin är ett smakämne som används i söta livsmedel, glass och choklad. Det används i parfymer såväl som för att kontrollera de obehagliga lukterna i läkemedel. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt vid framställning av läkemedel. I tunnskiktskromatografi används den som en allmän fläck för framkallning TLC plattor för att möjliggöra visualisering av komponenter i en reaktionsblandning. På liknande sätt kan vanillinhydrokloridfärgning användas för att visualisera lokaliseringen av tanniner i celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Vanillin är ett smakämne som används i söta livsmedel, glass och choklad. Det används i parfymer såväl som för att kontrollera de obehagliga lukterna i läkemedel. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt vid framställning av läkemedel. I tunnskiktskromatografi används den som en allmän fläck för framkallning TLC plattor för att möjliggöra visualisering av komponenter i en reaktionsblandning. På liknande sätt kan vanillinhydrokloridfärgning användas för att visualisera lokaliseringen av tanniner i celler.
Löslighet Löslig i vatten, dietyleter
, aceton, metanol, bensen, petroleumeter, kloroform, koldisulfid, isättika, pyridin och i vattenlösningar av alkalihydroxider.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkalier och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanillin |
| Smältpunkt | 81 °C till 83 °C |
| Densitet | 1.06 |
| Kokpunkt | 170 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 153 °C (307 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 472792 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9932 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Vanillin
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Vanillin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.