Läs mer
Vanillin, 99 %
Produktkod. 11469103
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469103 500 g 500g
11459103 100 g 100g
11479103 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11169.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Vanillin är ett smakämne som används i söta livsmedel, glass och choklad. Det används i parfymer såväl som för att kontrollera de obehagliga lukterna i läkemedel. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt vid framställning av läkemedel. I tunnskiktskromatografi används den som en allmän fläck för framkallning TLC plattor för att möjliggöra visualisering av komponenter i en reaktionsblandning. På liknande sätt kan vanillinhydrokloridfärgning användas för att visualisera lokaliseringen av tanniner i celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Vanillin är ett smakämne som används i söta livsmedel, glass och choklad. Det används i parfymer såväl som för att kontrollera de obehagliga lukterna i läkemedel. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt vid framställning av läkemedel. I tunnskiktskromatografi används den som en allmän fläck för framkallning TLC plattor för att möjliggöra visualisering av komponenter i en reaktionsblandning. På liknande sätt kan vanillinhydrokloridfärgning användas för att visualisera lokaliseringen av tanniner i celler.
Löslighet Löslig i vatten, dietyleter
, aceton, metanol, bensen, petroleumeter, kloroform, koldisulfid, isättika, pyridin och i vattenlösningar av alkalihydroxider.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkalier och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-33-5
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-nyckel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillin
Smältpunkt 81 °C till 83 °C
Densitet 1.06 g/mL
Kokpunkt 170 °C (15 mm)
Flampunkt 153 °C (307 °F)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Beilstein 472792
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,9932
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dietyleter, aceton, metanol, bensen, petroleumeter, kloroform, koldisulfid, glaciärättiksyra, pyridin och i vattenlösningar av alkalihydroxider.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanillin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanillin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.