Läs mer
Vanillin-d3 (methoxy-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-d3 |
| CAS | 74495-74-2 |
| Molekylformel | C8 2H3 H5 O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(C=O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.17 |
| Formel vikt | 155.0662 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |