Läs mer
Vanillinoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439099
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439099 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15439099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19667.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillin oxime
CAS 2874-33-1
Smältpunkt 118°C to 122°C
Molekylformel C8H9NO3
MDL-nummer MFCD00019965
Kvantitet 5 g
Beilstein 1952864
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde oxime, 3-methoxy-4-hydroxy benzaldehyde oxime, vanillin oxime, 4e-4-hydroxyamino methylidene-2-methoxycyclohexa-2,5-dien-1-one, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, oxime, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 4-e-hydroxyimino methyl-2-methoxyphenol, 4e-2-methoxy-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4e-4-hydroxyamino methylidene-2-methoxy-1-cyclohexa-2,5-dienone
InChI-nyckel WKYQAOKXBUWYNX-AATRIKPKSA-N
LEDER COC1=C\C(=C\NO)C=CC1=O
IUPAC-namn (4E)-4-[(hydroxiamino)metyliden]-2-metoxicyklohexa-2,5-dien-1-on
Molekylvikt (g/mol) 167.16
PubChem CID 5484330
Formel vikt 167.17
Procent renhet 98%