Läs mer
Vanillin Propylene Glycol Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanillin Propylene Glycol Acetal |
| CAS | 68527-74-2 |
| Molekylformel | C11H14O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Vanillin 1,2-propylene glycol acetal, 2-Methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-6-14-11(15-7)8-3-4-9(12)10(5-8)13-2/h3-5,7,11-12H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(ccc1O)C2OCC(C)O2 |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.0892 |