Läs mer
Vanillin, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 121-33-5 |
| Smältpunkt | 80°C to 83.5°C |
| Densitet | 1.06 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | (CH3O)(OH)C6H3CHO |
| MDL-nummer | MFCD00006942 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillin |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Kvalitet | Research |