Läs mer
Vanillyl Methyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanillyl Methyl Ketone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 180.0786 |