Läs mer
Vanillylacetone, TRC
Produktkod. 30136855
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136855 50 g
30136704 100 g
30009208 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09762050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-48-5
Molekylformel C11 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Synonym 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl Methyl Ketone, 3-Methoxy-4-hydroxybenzylacetone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylacetone, Gingerone, NSC 15335, Vanillylacetone, Zingerone, Zingiberone, [0]-Paradol
IUPAC-namn 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-one
LEDER COc1cc(CCC(=O)C)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zingerone
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 194.0943