missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vanillylamine-d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30453168
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453168 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30453168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0976021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vanillylamine-d3 Hydrochloride
CAS 1217899-51-8
Molekylformel C8H9D3ClNO2
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol-d3 Hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine-d3 Hydrochloride, 3-Methoxy-d3-4-hydroxybenzylamine Hydrochloride, alpha-Aminocreosol-d3 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H/i1D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CN)ccc1O
IUPAC-namn 4-(aminomethyl)-2-(trideuteriomethoxy)phenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 192.66
Formel vikt 192.0745
Produkttitel
Välj ett problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.