missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vanillylmandelic Acid-d3 Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanillylmandelic Acid-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1329499-52-6 |
| Molekylformel | C11H11D3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methoxy-mandelic Acid-d3 Ethyl Ester, α,4-Dihydroxy-3-methoxy-benzeneacetic Acid-d3 Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-8(12)9(6-7)15-2/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | OC1=CC=C(C(C(OCC)=O)O)C=C1OC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?