Läs mer
Vanillylmetanol, TRC
Produktkod. 30451176
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30451176 250 mg
1 options
Produktkod. 30451176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV097630250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillylmethanol
CAS 2380-78-1
Molekylformel C9 H12 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethyl Alcohol, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol, 4-(2-Hydroxyethyl)guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl Alcohol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethanol, Ba 2772, Homovanillic Alcohol, Homovanillyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3
LEDER COc1cc(CCO)ccc1O
IUPAC-namn 4-(2-hydroxyetyl)-2-metoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Formel vikt 168.079