Läs mer
Vanilpyruvic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16423358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16423358 10 mg
1 options
Produktkod. 16423358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101416
MedChemExpress Vanilpyruvic acid is a catecholamine metabolite and precursor to vanillactic acid.
Vanilpyruvic acid is a catecholamine metabolite and precursor to vanillactic acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanilpyruvic acid
CAS 1081-71-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H10O5
Kvantitet 10 mg
Synonym Vanylpyruvic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 27 mg/mL (128.46 mM)
LEDER O=C(O)C(CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 210.18
Formel vikt 210.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation