Beskrivning
Byggt på den innovativa Vanquish LC-plattformen erbjuder kvartära Vanquish Core HPLC-systemet exceptionell analytisk precision, detektorkänslighet och operativ enkelhet för att möjliggöra enastående tillförlitlighet och robusthet. Systemet är särskilt utformat för rutinanalyslaboratorier och tillhandahåller
- Pålitlig systemdrift genom innovativa systemkontroller och förbättrad systemrobusthet
- Enkel integration med ditt Thermo Scientific™ Chromeleon™ kromatografidatasystem (CDS), Waters™ Empower™ 3 CDS, och CDS Agilent™ OpenLab™ mjukvara
- Infrastruktur som är kompatibel och minimerar oväntade resultat och händelser utanför specifikationen
- Intuitiv systemdrift och förenklad användarunderhåll för att stärka laboratoriepersonalen
- Sömlös metodöverföring från alla vanliga HPLC-system
- Smidig integration i den breda Thermo Scientific LC-MS-portföljen
- Designad med hållbarhet i åtanke – portfölj certifierad med ACT™ Ecolabel från My Green Lab™ samt polyvinylklorid- och polystyrenfria sekundära och tertiära förpackningar
(Bilden kan innehålla valfria tillägg, Vanquish Display och Vanquish lösningsmedelsmonitor behöver separat ordning)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kvartära lågtrycksgradientblandningssystem HPLC |
| Lösningsmedelskanaler | 4 |
| Max. Tryck | 70 MPa |
| Detektordatainsamlingshastighet | 125 Hz max. |
| Kolumns temperaturområde | 5 °C till 80 °C |
| Max. Flödeshastighet | 10 ml/min. |
| Flödesnoggrannhet | ±0,1 % |
| Provtemperaturområde | 4 °C till 45 °C |
| Max. Detektorkanaler | 8 |
| Certifikat och efterlevnad | EU:s konformitetsförklaring (CE), RoHS, TÜV, UKCA, EAC |
Allmän laboratorieutrustning – Inte för diagnostiska procedurer.