Läs mer
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flödesceller för Vanquish™ diodearraydetektor FG
Produktkod. 31906276 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Standardflödescell
Produktkod. Typ
31906276 Standardflödescell
1 options
Produktkod. 31906276 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6083.0510
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Välj från en bred portfölj av flödesceller för Thermo Scientific™ Vanquish™ Diode Array Detector (DAD) FG för att matcha dina applikationsrelaterade krav.
Välj från en bred portfölj av Thermo Scientific™ Vanquish™ flödesceller för Thermo Scientific™ Vanquish™ Diode Array Detector FG. Det finns en flödescell som passar dina applikationsrelaterade krav, inklusive låg dispersion för UHPLC-separationer, högtrycksresistans för LC-MS eller fraktionering, samt kompatibilitet med analys av biomolekyler.
Bra flödesceller för en mängd olika tillämpningar
12 MPa (120 bar, 1740 psi) flödescelltryckgräns:
  • Standardflödescell
  • Semianalytisk flödescell
  • Semi-mikroflödesceller (biokompatibla och SST tillgängliga versioner)
5 MPa (50 bar, 720 psi) flödescelltrycksgräns:
  • Standard biokompatibel flödescell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad CE declaration
Död volym 13 μL
Detektortyp Diode Array Detector
För användning med (utrustning) Vanquish Diodearraydetektor FG
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 12 MPa
Typ Standardflödescell
Volym (metrisk) 13 μl
Disponibel Reusable
Drift <1 mAU/hour at 254 nm
Inkluderar Flow Cell, Quick Installation Guide, Waste Fluidics
Linjäritet <5% at 2.2 AU (ASTM)
Max. Temperatur (engelska) 176°F
Max. Temperatur (metrisk) 80°C
Buller <±6 μAU at 254 nm (ASTM), <±12 μAU at 520 nm (ASTM)
Banans längd 10 mm
pH 1 to 13
Kvantitet 1 Ea.
Produktlinje Vanquish