Läs mer
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops
Produktkod. 16371298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vanquish Split Sampler HT och FT
Provkapacitet:
10 μl
Biokompatibel version:
Ja
Produktkod. För användning med (utrustning) Provkapacitet Biokompatibel version
16371298 Vanquish Split Sampler HT och FT 10 μl Ja
1 options
Produktkod. 16371298 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6850.1915
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops come in a variety of sizes to fit your application requirements..
Automate sample injection into your Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC or UHPLC system with Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops. These sample loops are available in 10, 25, 100, 250, 1000 μL sizes to meet your application requirements. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings are included with our sample loops to make them easy to install with leak-free connections.
Vanquish Split Sampler Sample Loops use Viper Fittings, which have a ferrule-free tightening design, for virtually zero-dead-volume connections.
Specifikationer
Typ Sample Loop
Provkapacitet 10 μl
Biokompatibel version Ja
För användning med (utrustning) Vanquish Split Sampler HT och FT