Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Avlastningsventiler för lösningsmedelshantering
Beskrivning
Val av 0,1 till 0,25 psi eller 1 till 2,5 psi spricktryck
Garanti
Ingen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | VapLock System för lösningsmedelsinneslutning |
| Material | PTFE, FFKM |
| Tryck | 0,1 till 0,25 psi spricktryck |
| Trådstorlek (engelska) | 1/4 in.-28 UNF(M) |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelssäkerhet |
| Typ | Avlastningsventil |