Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Avlastningsventiler för lösningsmedelshantering
Produktkod. p-7144641
Material:
PTFE, FFKM
Tryck:
0,1 till 0,25 psi spricktryck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15894434
Brand: Cole-Parmer™ 1202062
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VapLock™ Inloppsbackventiler för lösningsmedelshantering upprätthåller tryckjämvikt i flaskan för säker lösningsmedelshantering
Val av 0,1 till 0,25 psi eller 1 till 2,5 psi spricktryck
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) VapLock System för lösningsmedelsinneslutning
Material PTFE, FFKM
Tryck 0,1 till 0,25 psi spricktryck
Trådstorlek (engelska) 1/4 in.-28 UNF(M)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ Avlastningsventil