Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Reversible Valves for Solvent Management
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
Specifikationer
Typ Reversible Valve
För användning med (applikation) Solvent Safety
För användning med (utrustning) VapLock Solvent Containment Systems
Tryck 0.1 to 0.25 psi crack pressure
Trådstorlek (engelska) 2 x 1/4 in. NPT(M) x 1/4 in. NPT(M)
Se fler specifikationer
Beskrivning
Beskrivning
  • Minimize evaporation and relieve pressure to improve safety
  • Change orientation to switch between inlet and outlet flow regulation
Garanti
None
Specifikationer
Specifikationer
Reversible Valve
VapLock Solvent Containment Systems
2 x 1/4 in. NPT(M) x 1/4 in. NPT(M)
Solvent Safety
0.1 to 0.25 psi crack pressure
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer