Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Tillförsellock för lösningsmedel
Produktkod. 15814524
Change view
Storlek:
GL25
GL45
Material:
PTFE, polypropen
PTFE, polypropen, rostfritt stål
Antal kanaler:
Tre portar
Två portar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Material Antal kanaler Förpackningsstorlek
15814524 GL45 PTFE, polypropen Tre portar Varje
15824524 GL45 PTFE, polypropen, rostfritt stål Tre portar Varje
15854474 GL25 PTFE, polypropen Två portar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15814524 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1201804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 SEK
    728.14 SEK / Paket med 1
    Save 138.86 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
VapLock™ Tillförsellock för lösningsmedel minskar kemisk avdunstning och exponering för farliga ångor
Använd med halvstyva slangar lika med eller mindre än 1/8 tum (3,2 mm) OD
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskompatibla behållare
Material PTFE, polypropen
Antal kanaler Tre portar
Storlek GL45
Trådstorlek 1/4 tum-28 UNF(F)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Färg Blå/Vit
Produkttyp Leveransgräns