Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Tillförsellock för lösningsmedel
Produktkod. 15824524
Storlek:
GL25
GL45
Material:
Blå/vit PTFE, PP
Blå/vit PTFE, PP, SS
Antal kanaler:
Tre hamnar
Två portar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15824524
Brand: Cole-Parmer™ 1201801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VapLock™ Tillförsellock för lösningsmedel minskar kemisk avdunstning och exponering för farliga ångor
Använd med halvstyva slangar lika med eller mindre än 1/8 tum (3,2 mm) OD
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskompatibla behållare
Material Blå/vit PTFE, PP, SS
Antal kanaler Tre hamnar
Storlek GL45
Trådstorlek 1/4 in.-28
Trådstorlek (engelska) 1/4 in.-28 UNF(F)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ 304 SS portgänga insatser, tre 1/4 in.-28
Färg Blue/White