Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för flaskor och carboys
Produktkod. 15864534
Storlek:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15864534
Brand: Cole-Parmer™ WAK38NP10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för flaskor och carboys samlar upp avloppsvatten från flera källor samtidigt som det minimerar skadliga lösningsmedelsavgaser
Olika kapsylstorlekar tillgängliga för att passa din lösningsmedelsbehållare
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskompatibla behållare
Material Polypropen
Storlek Nalgene 38-430
Trådstorlek (engelska) 1 x 1/2 tum. NPT(F), 3 x 1/4 tum. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ Lösningsmedelsavfallssats