Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för flaskor och carboys
Produktkod. 15884534
Change view
Storlek:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Material unitSize
15884534 GL38 Polypropen Varje
15864534 Nalgene 38-430 Polypropen Varje
15874534 Nalgene 38-430 PTFE Varje
15894534 Wako 38 mm Polypropen Varje
17286064 51 mm PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15884534 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer WAK38P10
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för flaskor och carboys samlar upp avloppsvatten från flera källor samtidigt som det minimerar skadliga lösningsmedelsavgaser
Olika kapsylstorlekar tillgängliga för att passa din lösningsmedelsbehållare
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskompatibla behållare
Material Polypropen
Storlek GL38
Trådstorlek (engelska) 1 x 1/2 tum. NPT(F), 3 x 1/4 tum. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ Lösningsmedelsavfallssats