Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för flaskor och carboys
Storlek:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Olika kapsylstorlekar tillgängliga för att passa din lösningsmedelsbehållare
Garanti
Ingen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lösningsmedelskompatibla behållare |
| Material | Polypropen |
| Storlek | Wako 38 mm |
| Trådstorlek (engelska) | 1 x 1/2 tum. NPT(F), 3 x 1/4 tumNPT(F), 6 x 1/4 tum-28 UN(F)(F) |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelssäkerhet |
| Typ | Lösningsmedelsavfallssats |