Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för flaskor och carboys
Produktkod. 17286064
Storlek:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Material:
PTFE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17286064
Brand: Cole-Parmer™ 1201893
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för flaskor och carboys samlar upp avloppsvatten från flera källor samtidigt som det minimerar skadliga lösningsmedelsavgaser
Olika kapsylstorlekar tillgängliga för att passa din lösningsmedelsbehållare
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskompatibla behållare
Material PTFE
Storlek 51 mm
Trådstorlek (engelska) 1 x 1/2 tum. NPT(F), 3 x 1/4 tum. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ Lösningsmedelsavfallssats